Learn More
Pyrex™ Borosilicate Glass Non-vacuum Desiccators
Codice prodotto. 12466947
Cambia vista
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
85 mm
120 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
170 mm
220 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Altezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) esterno unitSize
12466947 85 mm 170 mm Pezzo
12476947 120 mm 220 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12466947 Fornitore Pyrex N. del fornitore 1590/02D
Spedizione stimata: 14-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Simple design for drying under atmospheric pressure.
  • Robust desiccator base and cover in borosilicate glass
  • Ground glass flanges
  • Plates are positioned on an internal ledge within the base
  • Choice of 2 sizes - to accommodate 150mm or 200mm diameter plates
  • Accessory metal perforated plate available
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Nonvacuum Desiccator
Include Complete desiccator
Size Plate: 150 mm
Altezza (sistema metrico) 85 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 170 mm