Learn More
Pyrex™ Borosilicate Glass Non-vacuum Desiccators
Codice prodotto. 12476947
Cambia vista
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
85 mm
120 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
170 mm
220 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Altezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) esterno Dimensione della confezione
12476947 120 mm 220 mm Pezzo
12466947 85 mm 170 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12476947 Fornitore Pyrex™ N. del fornitore 1591/02D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    304.50€
    237.68€ / pezzi 1
    Risparmia 66.82€
    21% Sconto
Spedizione stimata: 23-12-2026
Simple design for drying under atmospheric pressure.
  • Robust desiccator base and cover in borosilicate glass
  • Ground glass flanges
  • Plates are positioned on an internal ledge within the base
  • Choice of 2 sizes - to accommodate 150mm or 200mm diameter plates
  • Accessory metal perforated plate available
Specifica
Product Type Nonvacuum Desiccator
Include Complete desiccator
Size Plate: 200 mm
Altezza (sistema metrico) 120 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 220 mm