Learn More
Pyrex™ Borosilicate Glass Plain Neck Kjeldahl Flask
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
300 mL
500 mL
800 mL
Diametro (sistema metrico) esterno:
101 mm
115 mm
81 mm
Bulb: 58 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 20
Descrizione
- Withstands high temperatures
- Resistant to chemical corrosion
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 17 mm |
| Diametro collo esterno (sistema metrico) | 22 mm |
| Capacità (sistema metrico) | 100 mL |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Altezza (sistema metrico) | 240 mm |
| Stile collo | Plain |
| N. per confezione | 10 |
| Diametro (sistema metrico) esterno | Bulb: 58 mm |