Learn More
Pyrex™ Borosilicate Glass Plain Neck Kjeldahl Flask
Codice prodotto. p-8002558
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
300 mL
500 mL
800 mL
Diametro (sistema metrico) esterno:
101 mm
115 mm
81 mm
Bulb: 58 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 20
Codice prodotto. 11313624
Marca: Pyrex 1200/16M
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Suitable for the determination of nitrogen
  • Withstands high temperatures
  • Resistant to chemical corrosion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) interno collo 30 mm
Diametro collo esterno (sistema metrico) 34 mm
Capacità (sistema metrico) 800 mL
Materiale Borosilicate Glass
Altezza (sistema metrico) 350 mm
Stile collo Plain
Diametro (sistema metrico) esterno 115 mm