Learn More
Bottiglie per reagenti in vetro borosilicato Pyrex™
Codice prodotto. 11357854
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10,000 mL
100 ml
1000 ml
15,000 mL
20,000 mL
2000 ml
25 ml
250 mL
50 ml
500 ml
5000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 5
Codice prodotto. 11357854
Marca: Pyrex 1515/18D
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Flaconi per reagenti in vetro borosilicato, per riporre reagenti, standard analitici e terreni di coltura. I flaconi per reagenti in vetro borosilicato Pyrex™ sono resistenti alla sterilizzazione ad aria calda fino a 180°C e hanno un'eccellente resistenza chimica.
Store reagents, analytical standards and culture media in these borosilicate glass reagent bottles. PyrexTM Borosilicate Glass Reagent Bottles withstand hot air sterilization up to 180°C, and have excellent chemical resistance.
  • Complies with ISO 4796-1
  • Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass
  • Excellent resistance to chemical attack and high temperatures
  • Supplied with PBT screw caps that have a PTFE faced sealing disc
  • Autoclavable
  • White graduations and marking spot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 10,000 mL
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for storage of reagents, analytical standards and culture media etc
Materiale Borosilicate Glass
N. per confezione 1/PK
Colore chiusura Black
Certificazione/Conformità ISO 4796-1
Closure Included
Graduated Yes
Altezza (sistema metrico) 395 mm
Rivestimento interno chiusura PTFE
Materiale chiusura Phenolic
Dimensione chiusura 60 mm
Diametro (sistema metrico) 227 mm
Tipo di chiusura Screw Cap