Learn More
Bottiglie per reagenti in vetro borosilicato Pyrex™
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10,000 mL
100 ml
1000 ml
15,000 mL
20,000 mL
2000 ml
25 ml
250 mL
50 ml
500 ml
5000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 5
Descrizione
Store reagents, analytical standards and culture media in these borosilicate glass reagent bottles. PyrexTM Borosilicate Glass Reagent Bottles withstand hot air sterilization up to 180°C, and have excellent chemical resistance.
- Complies with ISO 4796-1
- Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass
- Excellent resistance to chemical attack and high temperatures
- Supplied with PBT screw caps that have a PTFE faced sealing disc
- Autoclavable
- White graduations and marking spot
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 50 ml |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideale per la conservazione di reagenti, standard analitici, terreni di coltura, ecc. |
| Materiale | Vetro borosilicato Pyrex |
| N. per confezione | 10/PK |
| Colore chiusura | Nero |
| Certificazione/Conformità | ISO 4796-1 |
| Closure Included | Sì |
| Graduated | Sì |
| Altezza (sistema metrico) | 80 mm |
| Rivestimento interno chiusura | Rivestimento in PTFE |
| Vedi altri risultati |