Learn More
Bottiglie per reagenti in vetro borosilicato con tappo in polipropilene e anello antigoccia Pyrex™
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 ml
1000 ml
10000 ml
15,000 mL
150 mL
20,000 mL
2000 ml
25 ml
250 ml
3500 mL
50 ml
500 ml
5000 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Descrizione
Mix and store a wide range of culture mediums with these glass reagent bottles. PyrexTM Borosilicate Glass Reagent Bottles with Polypropylene Cap and Pouring Ring feature a high chemical resistance and are designed with sloped shoulders for smooth pouring.
- Bottles complete with polypropylene cap and drip-free pouring ring
- Complies with ISO 4796
- Printed with Trace Code for downloadable batch certificate
- Sloping shoulders for smooth pouring action
- White graduations and marking spot
- Manufactured from temperature and chemically resistant borosilicate glass
- For use up to 140°C
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 2000 ml |
| Capacità (sistema imperiale) | 0.5 gal. |
| Colore | Trasparente |
| Diametro (sistema imperiale) | 5.4 in. |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideal for mixing and storage of culture medium |
| Include | Tappo a vite e anello antigoccia in polipropilene |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| N. per confezione | 10/PK |
| Quantità | 10 Pk. |
| Dimensioni filettatura (sistema metrico) | 45 mm |
| Vedi altri risultati |