Learn More
Bottiglie per reagenti in vetro borosilicato con tappo in polipropilene e anello antigoccia Pyrex™
Codice prodotto. 12094637
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 ml
1000 ml
10000 ml
15,000 mL
150 mL
20,000 mL
2000 ml
25 ml
250 ml
3500 mL
50 ml
500 ml
5000 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Codice prodotto. 12094637
Marca: Pyrex 1516/16D
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Flaconi per reagenti in vetro, per miscelare e conservare un'ampia gamma di terreni di coltura. Flaconi per reagenti in vetro borosilicato Pyrex™ con tappo in polipropilene e anello antigoccia, caratterizzati da elevata resistenza chimica e progettati con spalle inclinate per travasi uniformi.
Mix and store a wide range of culture mediums with these glass reagent bottles. PyrexTM Borosilicate Glass Reagent Bottles with Polypropylene Cap and Pouring Ring feature a high chemical resistance and are designed with sloped shoulders for smooth pouring.
  • Bottles complete with polypropylene cap and drip-free pouring ring
  • Complies with ISO 4796
  • Printed with Trace Code for downloadable batch certificate
  • Sloping shoulders for smooth pouring action
  • White graduations and marking spot
  • Manufactured from temperature and chemically resistant borosilicate glass
  • For use up to 140°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 5000 ml
Capacità (sistema imperiale) 1.3 gal.
Colore Clear
Diametro (sistema imperiale) 7.1 in.
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per la miscelazione e la conservazione di terreni di coltura
Include Tappo e anello antigoccia blu
Materiale Vetro borosilicato
N. per confezione 1/PK
Quantità 1 Ea.
Dimensioni filettatura (sistema metrico) GL 45
Certificazione/Conformità ISO 4796
Closure Included
Monouso Reusable
Graduated
Bocca Larga
Forma Rotondo
Altezza (sistema metrico) 330 mm
Product Type Reagent Bottle
Materiale chiusura Polipropilene
Dimensione chiusura 45 mm
Diametro (sistema metrico) 181 mm
Tipo di chiusura Tappo a vite