Learn More
Provetta per coltura a fondo tondo in vetro borosilicato con tappo a vite Pyrex™
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
9 ml
11 ml
14 ml
15 ml
19 ml
20 ml
28 ml
36 ml
40 ml
50 ml
70 ml
Lunghezza (sistema metrico):
100 mm
100 mm
125 mm
160 mm
180 mm
200 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 40
Descrizione
Ideal for culture work with PBT screw caps and PTFE lined rubber disc. Pryex™ culture tubes come in a wide range of sizes to meet your needs.
- Ideal for culture work
- Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass
- High resistance to attack from water reduces leaching of contaminants which can cause pH changes
- Phenolic screw caps with inert PTFE lined rubber disc
- Cap can withstand repeated dry heat and steam sterilisation cycles (121°C for two hours)
Specifica
Specifica
| Materiale chiusura | Fenolico |
| Capacità (sistema metrico) | 50 ml |
| Lunghezza (sistema metrico) | 200 mm |
| Materiale | Vetro borosilicato Pyrex |
| Da utilizzare con | Ideale per attività di coltura |
| Include | Tappo a vite |
| Materiale rivestimento interno | PTFE |
| Dimensioni filo | 22 mm |
| Autoclavabile | Sì |
| Diametro (sistema metrico) | 22 mm |
| Vedi altri risultati |