Learn More
Provetta per coltura a fondo tondo in vetro borosilicato con tappo a vite Pyrex™
Codice prodotto. 10400105
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
9 ml
11 ml
14 ml
15 ml
19 ml
20 ml
28 ml
36 ml
40 ml
50 ml
70 ml
Lunghezza (sistema metrico):
100 mm
100 mm
125 mm
160 mm
180 mm
200 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 40
Codice prodotto. 10400105
Marca: Pyrex 1636/44MP
Per attività di coltura con tappi a vite in PBT e dischi in gomma rivestiti in PTFE. Le provette per coltura Pryex™ sono disponibili in un'ampia gamma di formati per soddisfare tutte le necessità.
Ideal for culture work with PBT screw caps and PTFE lined rubber disc. Pryex™ culture tubes come in a wide range of sizes to meet your needs.
  • Ideal for culture work
  • Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass
  • High resistance to attack from water reduces leaching of contaminants which can cause pH changes
  • Phenolic screw caps with inert PTFE lined rubber disc
  • Cap can withstand repeated dry heat and steam sterilisation cycles (121°C for two hours)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale chiusura Fenolico
Capacità (sistema metrico) 70 ml
Lunghezza (sistema metrico) 200 mm
Materiale Vetro borosilicato Pyrex
Da utilizzare con Ideale per attività di coltura
Include Tappo a vite
Materiale rivestimento interno PTFE
Dimensioni filo 25 mm
Autoclavabile
Diametro (sistema metrico) 26 mm
Tipo di chiusura Tappo a vite