Learn More
Bottiglie quadrate per reagenti/da laboratorio in vetro borosilicato Pyrex™
Codice prodotto. 11993779
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 ml
250 ml
500 mL
1000 mL
Dimensione chiusura:
32 mm
45 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 11993779
Marca: Pyrex 1520/08D
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Manufactured from Pyrex™ Borosilicate Glass. Pyrex™ Borosilicate Glass Square Media-lab Bottles allow closer stacking in water baths or on shelves. Square shape provides up to 20% saving of space compared to round bottles. Each bottle includes a polypropylene cap and pouring ring. For use up to 140° C.
  • Square shape allows closer stacking in water baths or on shelves
  • Up to 20% saving of space compared to round bottles
  • Bottle complete with polypropylene cap and pouring ring
  • For use up to 140°C
  • Printed with retrace code: downloadable batch certificate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Capacità (sistema imperiale) 16,9 once
Colore Clear
Include Cap and pouring ring
Materiale Borosilicate Glass
Closure Included
Graduated Yes
Bocca Larga
Forma Pozzetti quadrati
Altezza (sistema metrico) 181 mm
Product Type Media Bottle
Altezza (sistema imperiale) 7.1 in.
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 45 mm
Diametro (sistema metrico) 78 mm
Tipo di chiusura Cap