Learn More
Coperchio per essiccatore sotto vuoto in vetro borosilicato Pyrex™
Codice prodotto. 11985869
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Essiccatori sotto vuoto
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
11985869 Essiccatori sotto vuoto Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11985869 Fornitore Pyrex N. del fornitore 1594/04D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    161.70€
    125.31€ / pezzi 1
    Risparmia 36.39€
    22% Sconto
In stock
Designed for use under vacuum.
Designed for use under vacuum.
  • Designed for use under vacuum
  • Sturdy construction in borosilicate glass
  • Ground glass flanges
  • Cover has a 24/29 socket to accept desiccator stopcocks
  • Accommodates 200mm diameter plates
  • Plates are positioned on an internal ledge within the base
  • Accessory metal perforated plate and Rotaflo™ glass/PTFE stopcock available
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno 220 mm
Materiale Vetro borosilicato Pyrex
Da utilizzare con (apparecchiatura) Essiccatori sotto vuoto
Product Type Coperchio per essiccatore a vuoto