Learn More
Vetrino da orologio in vetro borosilicato Pyrex™
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
40 mm
50 mm
60 mm
80 mm
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Descrizione
Manufactured from heat resistant Pyrex™ Borosilicate Glass. Pyrex™ Borosilicate Glass Watch Glasses are used for evaporation work and covering heated beakers. Fire-polished edges reduce chipping and breakage.
- For evaporation work and covering heated beakers
- Manufactured from heat resisting Pyrex™ borosilicate glass
- Fire-polished edges to reduce chipping and breakage
Specifica
Specifica
| Forma del fondo | Piatto |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Forma | Round |
| Tipo | Watch Glass |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per attività di evaporazione e copertura di becher riscaldati |
| Finitura interna | Polished |
| Diametro (sistema metrico) | 250 mm |