Learn More
Matraccio di Erlenmeyer certificato con collo largo in vetro borosilicato Pyrex™
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Altezza (sistema metrico):
85 mm
110 mm
140 mm
175 mm
220 mm
275 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
48 mm
64 mm
85 mm
105 mm
131 mm
153 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
Manufactured from PyrexTM borosilicate glass with white enameled graduations.
- Complies with DIN ISO 24450
- Erlenmeyer pattern
- Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass
- Excellent thermal performance
- High resistance to chemical attack
- White enamel graduations and marking spot
- Graduated to capacity
- Printed with Trace Code for downloadable batch certificate
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO 24450, DIN 12385 |
| Capacità (sistema metrico) | 2000 mL |
| Materiale | Vetro borosilicato Pyrex, Borosilicate Glass |
| Graduazioni | Sì |
| Altezza (sistema metrico) | 275 mm |
| Include | Graduazioni approssimative |
| Forma | Conico |
| Superficie di scrittura | Sì |
| Graduated | Yes |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 153 mm |
| Vedi altri risultati |