Learn More
Matraccio di Erlenmeyer certificato con collo largo in vetro borosilicato Pyrex™
Codice prodotto. p-8002569
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Altezza (sistema metrico):
85 mm
110 mm
140 mm
175 mm
220 mm
275 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
48 mm
64 mm
85 mm
105 mm
131 mm
153 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 10755722
Marca: Pyrex 1140/10D
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In vetro borosilicato Pyrex™ con graduazioni in smalto bianco.
Manufactured from PyrexTM borosilicate glass with white enameled graduations.
  • Complies with DIN ISO 24450 
  • Erlenmeyer pattern
  • Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass
  • Excellent thermal performance
  • High resistance to chemical attack
  • White enamel graduations and marking spot
  • Graduated to capacity
  • Printed with Trace Code for downloadable batch certificate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 24450, DIN 12385
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Materiale Vetro borosilicato Pyrex, Borosilicate Glass
Graduazioni
Altezza (sistema metrico) 175 mm
Include Graduazioni approssimative
Forma Conico
Superficie di scrittura
Graduated Yes
Diametro (sistema metrico) esterno 105 mm
Dimensione chiusura 45