Learn More
Pyrex™ Borosilicate Glass Wide Neck Flat Bottom Boiling Flask
Codice prodotto. 12549095
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 30
Codice prodotto. 12549095
Marca: Pyrex 1080/12D
Manufactured from Pyrex™ glass for high resistance to thermal shock
  • Complies with ISO 24450
  • With wide neck to facilitate easy addition of solid samples etc
  • Flat base for standing on benches and hotplates etc
  • Manufactured from Pyrex™ glass for high resistance to thermal shock
  • Excellent chemical durability for contamination free performance
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 24450
Diametro (sistema metrico) interno collo 36 mm
Capacità (sistema metrico) 1000 mL
Materiale Borosilicate Glass
Altezza (sistema metrico) 200 mm
Forma del fondo Flat
Diametro (sistema metrico) esterno 131 mm