Learn More
Pyrex™ Wide Neck Round Bottom Boiling Flask
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
4 L
6 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 30
pezzi 5
Descrizione
- Complies with ISO 24450 and DIN 12353
- With wide neck to facilitate addition of solid samples etc
- Resistant to chemical corrosion and thermal shock
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 80 mm |
| Capacità (sistema metrico) | 6 L |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Altezza (sistema metrico) | 355 mm |
| N. per confezione | 10 |
| Forma del fondo | Round |
| Diametro (sistema metrico) esterno | Bulb: 206 mm |