Learn More
Pyrex™ Wide Neck Round Bottom Boiling Flask
Codice prodotto. 12539105
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
4 L
6 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 30
pezzi 5
Codice prodotto. 12539105
Marca: Pyrex 1120/08D
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Made of borosilicate glass
  • Complies with ISO 24450 and DIN 12353
  • With wide neck to facilitate addition of solid samples etc
  • Resistant to chemical corrosion and thermal shock
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 24450, DIN 12353
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Materiale Borosilicate Glass
Altezza (sistema metrico) 145 mm
Stile collo Larga
Forma del fondo Round
Diametro (sistema metrico) esterno 85 mm
Dimensione chiusura 45