Learn More
Bottiglie rotonde per terreni di coltura con collo largo in vetro borosilicato Pyrex™
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10,000 mL
100 ml
1000 ml
150 mL
2000 mL
25 mL
250 ml
3500 mL
50 mL
500 ml
5000 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Descrizione
- Bottles supplied without cap or pouring ring
- Sloping shoulders for smooth pouring action
- White graduations and marking spot
- Manufactured from temperature and chemically resistant borosilicate glass
- Complies with ISO 4796
- Printed with Trace Code for downloadable batch certificate
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 2000 mL |
| Capacità (sistema imperiale) | 0.5 gal. |
| Colore | Clear |
| Diametro (sistema imperiale) | 5.4 in. |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideal for mixing and storage of culture medium |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Quantità | 10 Pk. |
| Dimensioni filettatura (sistema metrico) | GL 45 |
| Certificazione/Conformità | ISO 4796 |
| Closure Included | No |
| Vedi altri risultati |