Learn More
Bottiglie rotonde per terreni di coltura con collo largo in vetro borosilicato Pyrex™
Codice prodotto. 15757927
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10,000 mL
100 ml
1000 ml
150 mL
2000 mL
25 mL
250 ml
3500 mL
50 mL
500 ml
5000 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Codice prodotto. 15757927
Marca: Pyrex 1517/05
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In vetro borosilicato a resistenza termica e chimica e conforme a ISO 479. Le bottiglie rotonde per terreni di coltura con collo stretto in vetro borosilicato Pyrex™ sono dotate di spalle inclinate per travasi uniformi. Graduazioni bianche e punto di marcatura per una facile valutazione del volume. Codice di tracciabilità stampato per il certificato di lotto scaricabile dal sito www.scilabware.com.
  • Bottles supplied without cap or pouring ring
  • Sloping shoulders for smooth pouring action
  • White graduations and marking spot
  • Manufactured from temperature and chemically resistant borosilicate glass
  • Complies with ISO 4796
  • Printed with Trace Code for downloadable batch certificate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 150 mL
Capacità (sistema imperiale) 5.1 oz.
Colore Clear
Diametro (sistema imperiale) 2.4 in.
Materiale Borosilicate Glass
Quantità 10 Pk.
Dimensioni filettatura (sistema metrico) GL 45
Certificazione/Conformità ISO 4796
Closure Included No
Monouso Reusable
Graduated Yes
Bocca Larga
Forma Rotondo
Altezza (sistema metrico) 105 mm
Product Type Media Bottle
Altezza (sistema imperiale) 4.1 in.
Diametro (sistema metrico) 62 mm