Learn More
Pyrex™ Fiber Glass Wool
Codice prodotto. 11358024
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
500°C
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11358024
Marca: Pyrex™ 3950
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Withstands temperatures up to 500°C. Pyrex™ Fiber Glass Wool is pliable and easy to use.
  • Made from fine glass fibers with approximately 8μ dia.
  • Contains minimal heavy metals
  • Suitable for use as a filtering medium.
  • Length: 6.7m
  • Diameter: 50.8mm
  • Packaged in 0.23 kg bags
  • Sold in a case qty of 2.72 kg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Temperature Range (Metric) 500°C
Product Type Glass wool
Materiale 9899 glass
Diametro (sistema metrico) 50.8 mm
Spessore (sistema metrico) 8 μ per strand
Peso (sistema metrico) 0.23 kg