Learn More
Corning™ Cilindri di clonazione PYREX™
Shop All Corning Products
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
6 mm
8 mm
10 mm
Altezza (sistema metrico):
8 mm
10 mm
Unit Size:
pezzi 125
Description
Clone a single cell or group of cells by surrounding them with this glass cylinder. Dip the end of the cylinder into a sterile silicone grease before pressing to the bottom of a culture flask to create an isolated well.
Specifications
Specifications
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Diametro (sistema metrico) | 6 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 8 mm |
| Sterilità | Non-sterile |
| Diametro (sistema imperiale) | 0.23 in. |
| Product Type | Cilindro di clonaggio |
| Altezza (sistema imperiale) | 0.31 in. |