Learn More
Corning™ Cilindri di clonazione PYREX™
Create identical cells by surrounding a single cell or group of cells
59.79€ - 110.57€
Specifica
Sterilità | Non-sterile |
---|---|
Materiale | Vetro borosilicato |
Product Type | Cilindro di clonaggio |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema imperiale) | Diametro (sistema metrico) | Altezza (sistema imperiale) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema imperiale) | Diametro (sistema metrico) | Altezza (sistema imperiale) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
12700668
|
Corning™
3166-6 |
0.23 in. | 6 mm | 0.31 in. | 8 mm |
59.79€
pezzi 125 |
Spedizione stimata: 11-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11987595
|
Corning™
3166-8 |
0.31 in. | 8 mm | 0.31 in. | 8 mm |
69.00€
pezzi 125 |
Spedizione stimata: 11-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11997595
|
Corning™
3166-10 |
0.39 in. | 10 mm | 0.39 in. | 10 mm |
88.50€
pezzi 125 |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11977595
|
Corning™
3166-6 |
0.23 in. | 6 mm | 0.31 in. | 8 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
Descrizione
- Vetro borosilicato
- Le estremità piatte assicurano una buona tenuta ermetica
Specifica
Non-sterile | |
Vetro borosilicato | |
Cilindro di clonaggio |