Learn More
Imbuto conico in vetro con chiavetta in vetro Pyrex™
Descrizione
- Complies to ISO 4800 Type 1
- Manufactured from chemically resistant Pyrex™ borosilicate glass
- With interchangeable PTFE key
- Supplied with both polyethylene and glass stoppers
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 1000 mL |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Certificazione/Conformità | ISO 4800 |
| Descrizione | Stopcock bore: 4mm |
| Numero giunto | 29/32 |
| Product Type | Separating funnel |