Learn More
Imbuto conico in vetro con chiavetta in vetro Pyrex™
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 ml
Numero giunto:
14/23
19/26
24/29
29/32
Descrizione:
Stopcock Bore: 2.5mm
Stopcock Bore: 6mm
Stopcock bore: 2mm
Stopcock bore: 4mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Complies to ISO 4800 Type 1
- Manufactured from chemically resistant Pyrex™ borosilicate glass
- With interchangeable PTFE key
- Supplied with both polyethylene and glass stoppers
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 2000 ml |
| Materiale | Vetro borosilicato Pyrex, Borosilicate Glass |
| Certificazione/Conformità | ISO 4800 |
| Descrizione | Stopcock Bore: 6mm |
| Numero giunto | 29/32 |
| Product Type | Imbuto separatore |