Learn More
Imbuto conico in vetro con chiavetta in vetro Pyrex™
Codice prodotto. 12079897
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 ml
Numero giunto:
14/23
19/26
24/29
29/32
Descrizione:
Stopcock Bore: 2.5mm
Stopcock Bore: 6mm
Stopcock bore: 2mm
Stopcock bore: 4mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12079897
Marca: Pyrex 2190/04M
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In vetro borosilicato Pyrex™ resistente alle sostanze chimiche. Imbuto di vetro Pyrex™ conico con chiavetta in vetro fornito con tappo di vetro e chiavetta in vetro smerigliato intercambiabile. Conforme agli standard ISO 4800 Tipo 1.
    • Complies to ISO 4800 Type 1
    • Manufactured from chemically resistant Pyrex™ borosilicate glass
    • With interchangeable PTFE key
    • Supplied with both polyethylene and glass stoppers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Materiale Borosilicate Glass
Certificazione/Conformità ISO 4800
Descrizione Stopcock Bore: 2.5mm
Numero giunto 24/29
Product Type Separating funnel