Learn More
Corning™ PYREX™ Disposable Round Bottom Threaded Culture Tubes with White Marking Spot, without Caps
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
7.5 mL
11.5 mL
15.5 mL
19 mL
24 mL
30 mL
Lunghezza (sistema metrico):
100 mm
125 mm
150 mm
Diametro (sistema metrico):
13 mm
16 mm
20 mm
Dimensioni filo:
13-415
15-415
18-415
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 500
Descrizione
Designed for both tissue culture and general bacteriological work. Tubes are made of borosilicate glass and are sold without caps.
For caps, see Cat. No. 99999.
Specifica
Specifica
| Tipo di design | Threaded |
| Capacità (sistema metrico) | 19 mL |
| Lunghezza (sistema metrico) | 150 mm |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Monouso | Single-use |
| Da utilizzare con | For tissue culture work and general bacteriological use |
| Tipo di etichetta | White Marking Spot |
| Imballaggio | Bulk |
| Dimensioni filo | 15-415 |
| Sterilità | Non-sterile |
| Vedi altri risultati |