Learn More
Corning™ PYREX™ Disposable Round Bottom Threaded Culture Tubes with White Marking Spot, without Caps
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10393563 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
7.5 mL
11.5 mL
15.5 mL
19 mL
24 mL
30 mL
Lunghezza (sistema metrico):
100 mm
125 mm
150 mm
Diametro (sistema metrico):
13 mm
16 mm
20 mm
Dimensioni filo:
13-415
15-415
18-415
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 500
Codice prodotto. 10393563
Marca: Corning™ 99447161
For tissue culture and general bacteriological work
Designed for both tissue culture and general bacteriological work. Tubes are made of borosilicate glass and are sold without caps.
For caps, see Cat. No. 99999.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di design Threaded
Capacità (sistema metrico) 11.5 mL
Lunghezza (sistema metrico) 100 mm
Materiale Borosilicate Glass
Monouso Single-use
Da utilizzare con For tissue culture work and general bacteriological use
Tipo di etichetta White Marking Spot
Imballaggio Bulk
Dimensioni filo 15-415
Sterilità Non-sterile
Graduated No
Diametro (sistema metrico) 16 mm
Tipo di chiusura Not Included
Product Type Culture Tube