Learn More
Pyrex™ Micro Filter Funnel with Sintered Disc
Codice prodotto. 10600691
Click to view available options
Porosità:
1
2
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 20
pezzi 5
Codice prodotto. 10600691
Marca: Pyrex 3780/02M
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ideal for small scale filtration
  • With 15mm diameter sintered disc
  • Ideal for filtering small amounts of material
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 8 mL
Diametro (sistema metrico) gambo 8mm
Materiale Borosilicate Glass
Altezza (sistema metrico) 135 mm
Da utilizzare con (applicazione) For filtering small amounts of material
Diametro (sistema metrico) disco 15mm
Include Sintered glass disc
Lunghezza (sistema metrico) gambo 40mm
Porosità 1
Product Type Micro Filter Funnel