Learn More
Pyrex™ Micro Filter Funnel with Sintered Disc
Click to view available options
Porosità:
1
2
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 20
pezzi 5
Descrizione
- With 15mm diameter sintered disc
- Ideal for filtering small amounts of material
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 8 mL |
| Diametro (sistema metrico) gambo | 8mm |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Altezza (sistema metrico) | 135 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | For filtering small amounts of material |
| Diametro (sistema metrico) disco | 15mm |
| Include | Sintered glass disc |
| Lunghezza (sistema metrico) gambo | 40mm |
| Porosità | 1 |
| Product Type | Micro Filter Funnel |