Learn More
Pyrex™ Desiccator Stopcock
Codice prodotto. 11975899
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Vacuum desiccators
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
11975899 Vacuum desiccators Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11975899 Fornitore Pyrex N. del fornitore 1612/03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    101.96€
    80.14€ / pezzi 1
    Risparmia 21.82€
    21% Sconto
Spedizione stimata: 01-02-2027
For use with Pyrex™ vacuum desiccators
For use with Pyrex™ vacuum desiccators
  • With Rotaflo™ stopcock for vacuum tight seal
  • Contains a PTFE key and a 24/29 ground glass cone to fit the desiccator lids
Specifica
Product Type Desiccator Stopcock
Da utilizzare con (apparecchiatura) Vacuum desiccators