Learn More
Corning™ PYREX™ Disposable Glass Serological Pipets in Flip-Top Canister Pack, Sterile, Plugged
Codice prodotto. 10652234 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
5 mL
10 mL
Pakningsstørrelse:
pezzi 400
pezzi 500
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10652234
Brand: Corning™ 7078D1
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Disposable pipets are calibrated To Deliver with blow-out. Packed in flip-top canister to keep the pipets racked.
These pipets are calibrated 'To Deliver' with blow-out. They are packed in a flip-top canister to keep the pipets racked. These pipet canisters come sealed in polyethylene bags for sterility. ISO color-coding is printed directly on the tear strip for easy identification by size. Reference: ASTM E-714.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Spina aspiratore Yes
Calibrato Yes
Certificazione/Conformità ASTM E714
Materiale Borosilicate Glass
Sterilità Sterile
Graduato
Graduazioni 0.01 mL
Lunghezza (sistema imperiale) 10.7 in.
Graduazioni negative 0.2 mL
Stile punta Profilo rotondo
Colore Yellow
Volume (sistema metrico) 1 mL
Lunghezza (sistema metrico) 274 mm
Tipo Pipetta sierologica
Monouso Single-use
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.