Learn More
Corning™ PYREX™ Disposable Glass Serological Pipets in Flip-Top Canister Pack, Sterile, Plugged
Codice prodotto. 10662234 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
5 mL
10 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 400
pezzi 500
Codice prodotto. 10662234
Marca: Corning™ 7078D10
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Disposable pipets are calibrated To Deliver with blow-out. Packed in flip-top canister to keep the pipets racked.
These pipets are calibrated 'To Deliver' with blow-out. They are packed in a flip-top canister to keep the pipets racked. These pipet canisters come sealed in polyethylene bags for sterility. ISO color-coding is printed directly on the tear strip for easy identification by size. Reference: ASTM E-714.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Spina aspiratore Yes
Calibrato Yes
Certificazione/Conformità ASTM E714
Materiale Borosilicate Glass
Sterilità Sterile
Graduato
Graduazioni 0.1 mL
Lunghezza (sistema imperiale) 11.8 in.
Graduazioni negative 2 mL
Stile punta Profilo rotondo
Volume (sistema imperiale) 0.33 oz.
Colore Orange
Volume (sistema metrico) 10 mL
Lunghezza (sistema metrico) 300 mm
Tipo Pipetta sierologica