Learn More
Corning™ Pipette sierologiche in vetro monouso PYREX™ multipack in sacchetti di plastica
Codice prodotto. 10242513
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
2 mL
5 mL
10 ml
Graduazioni:
0.01 mL
0.1 mL
Colore:
Arancione
Blue
Green
Yellow
Graduazioni negative:
0.2 mL
1 mL
2 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 120
pezzi 250
pezzi 700
pezzi 720
pezzi 960
Codice prodotto. 10242513
Marca: Corning™ 70782N
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Confezionate per consentire il facile accesso a più pipette alla volta senza contaminare l'intero contenitore. Le pipette sierologiche in vetro monouso Corning™ Pyrex™ sono dotate di punte lunghe, sottili e rastremate per velocizzare e semplificare il pipettaggio.
Designed for the larger-volume user, these pipets are calibrated 'To Deliver' with blow-out, and are packed to permit easy access to several pipets at a time without contaminating the entire case. Similar to Cat. No. 7077, except multi-packed in plastic bags. New ISO color-coding is printed directly on the tear strip for easy identification by size. Reference: ASTM E-714.
Do not pipet by mouth. We suggest using a mechanical pipetting device.
Order Info
Imballate singolarmente in involucri Steri-View™ facili da aprire o in stock in sacchetti di plastica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ASTM E714
Materiale Borosilicate Glass
Sterilità Sterile
Graduato
Graduazioni 0.01 mL
Lunghezza (sistema imperiale) 11.41 in.
Graduazioni negative 0.2 mL
Stile punta Profilo rotondo
Colore Green
Volume (sistema metrico) 2 mL
Lunghezza (sistema metrico) 290 mm
Tipo Pipetta sierologica