Learn More
Corning™ Pipette sierologiche in vetro monouso PYREX™ multipack in sacchetti di plastica
Description
Confezionate per consentire il facile accesso a più pipette alla volta senza contaminare l'intero contenitore. Le pipette sierologiche in vetro monouso Corning™ Pyrex™ sono dotate di punte lunghe, sottili e rastremate per velocizzare e semplificare il pipettaggio.
Designed for the larger-volume user, these pipets are calibrated 'To Deliver' with blow-out, and are packed to permit easy access to several pipets at a time without contaminating the entire case. Similar to Cat. No. 7077, except multi-packed in plastic bags. New ISO color-coding is printed directly on the tear strip for easy identification by size. Reference: ASTM E-714.
Do not pipet by mouth. We suggest using a mechanical pipetting device.
Order Info
Imballate singolarmente in involucri Steri-View™ facili da aprire o in stock in sacchetti di plastica.
Specifications
Specifications
| Certificazione/Conformità | ASTM E714 |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Sterilità | Sterile |
| Graduato | Sì |
| Graduazioni | 0.01 mL |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 11.41 in. |
| Graduazioni negative | 0.2 mL |
| Stile punta | Profilo rotondo |
| Volume (sistema imperiale) | 0.03 oz. |
| Colore | Yellow |
| Show More |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.