Learn More
Corning™ Pipette sierologiche in vetro monouso PYREX™ multipack in sacchetti di plastica
Codice prodotto. 11986978
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
2 mL
5 mL
10 ml
Graduazioni:
0.01 mL
0.1 mL
Colore:
Arancione
Blue
Green
Yellow
Graduazioni negative:
0.2 mL
1 mL
2 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 120
pezzi 250
pezzi 700
pezzi 720
pezzi 960
Codice prodotto. 11986978
Marca: Corning™ 70781CN
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Confezionate per consentire il facile accesso a più pipette alla volta senza contaminare l'intero contenitore. Le pipette sierologiche in vetro monouso Corning™ Pyrex™ sono dotate di punte lunghe, sottili e rastremate per velocizzare e semplificare il pipettaggio.
Designed for the larger-volume user, these pipets are calibrated 'To Deliver' with blow-out, and are packed to permit easy access to several pipets at a time without contaminating the entire case. Similar to Cat. No. 7077, except multi-packed in plastic bags. New ISO color-coding is printed directly on the tear strip for easy identification by size. Reference: ASTM E-714.
Do not pipet by mouth. We suggest using a mechanical pipetting device.
Order Info
Imballate singolarmente in involucri Steri-View™ facili da aprire o in stock in sacchetti di plastica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ASTM E714
Materiale Borosilicate Glass
Sterilità Sterile
Graduato
Graduazioni 0.01 mL
Lunghezza (sistema imperiale) 11.41 in.
Graduazioni negative 0.2 mL
Stile punta Profilo rotondo
Volume (sistema imperiale) 0.03 oz.
Colore Yellow
Volume (sistema metrico) 1 mL
Lunghezza (sistema metrico) 290 mm
Tipo Pipetta sierologica