Learn More
Corning™ Pipette sierologiche monouso in vetro PYREX™ confezionate singolarmente
Codice prodotto. 10494343 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
Graduazioni:
0.01 ml
0.01 ml
0.1 ml
Colore:
Arancione
Blu
Giallo
Verde
Graduazioni negative:
0.2 ml
0.2 ml
1 ml
2 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 120
pezzi 180
pezzi 600
pezzi 720
pezzi 800
Codice prodotto. 10494343
Marca: Corning™ 70775N
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Calibrate per l'erogazione (TD) con blow-out. Le pipette sierologiche in vetro avvolte individualmente monouso Corning™ Pyrex™ offrono puntali lunghi, sottili e smussati per velocizzare e agevolare il pipettaggio.
These pipets, calibrated 'To Deliver' with blow-out, offer long, slender, tapered tips to make ­pipetting go faster and easier. All pipets have negative graduations and fire-polished tips for ­burr-free, even flow rates. Easy-open Steri-ViewTM wrappers (one side paper, one side plastic) have color-coded sizes printed directly on the paper for easy identification by size. Colors conform to ISO standards. Reference: ASTM E-714.
Do not pipet by mouth. We suggest using a mechanical pipetting device.
Order Info
Imballate singolarmente in involucri Steri-View™ facili da aprire o in stock in sacchetti di plastica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ASTM E714
Materiale Vetro
Graduato
Graduazioni 0.1 ml
Graduazioni negative 1 ml
Stile punta Profilo rotondo
Volume (sistema imperiale) 0.16 once
Colore Blu
Volume (sistema metrico) 5 ml
Tipo Pipetta sierologica
Monouso