Learn More
Pyrex™ Anelli antigoccia in ETFE Pyrex™
Codice prodotto. p-8002583
Click to view available options
Dimensioni filettatura (sistema metrico):
32 mm
45 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 11398044
Marca: Pyrex™ 4536/32D
Prevent drips while pouring. Pyrex™ ETFE Pouring Rings work well with high temperature applications.
  • For use with 1516, 1517, 1518, 1519 and 1520 series bottles
  • Ideal for applications involving high temperatures
  • Red colored ethylene-tetrafluoroethylene pouring ring
  • Withstands hot air sterilisation up to 180°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Red
Materiale ETFE
Quantità 10/PK.
Sterilità Dry Heat Sterilized
Dimensioni filettatura (sistema metrico) 32 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Media-lab 1516, 1517, 1518, 1519 and 1520 series bottles
Autoclavabile Non autoclavabile