Learn More
Corning™ PYREX™ Narrow Mouth Erlenmeyer Flask with Standard Taper Stopper
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15154062
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
Materiale:
Borosilicate Glass
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Codice prodotto. 15154062
Marca: Corning™ 3455436
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Narrow mouths
For convenience, these flasks are graduated to show approximate capacity. The 25 mL, 50 mL, and 125 mL flasks are satisfactory for use as a weighing bottle.
For stopper only, see Cat. No. 7650.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema imperiale) esterno 3.18 in.
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Materiale Borosilicate Glass
Intervallo di graduazione 50 to 200 mL
Graduazioni 25 mL
Altezza (sistema imperiale) 6.73 in.
Altezza (sistema metrico) 17 cm
Stile collo Narrow Mouth
N. per custodia 12/Cs.
N. per confezione 6/Pk.
Superficie di scrittura Yes
Monouso Reusable
Mouth Style Stretta
Sterilità Non-sterile
Tipo di chiusura Barrel Head
Diametro (sistema metrico) esterno 81 mm
Dimensione chiusura 27