Learn More
Corning™ Matracci PYREX™ con top con rinforzo per impieghi gravosi
Codice prodotto. 10470160
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
25 ml
50 ml
125 mL
250 mL
500 ml
1 L
1000 ml
2000 mL
4000 ml
6 L
Include:
Nessun Tappo
No Stopper
Stopper
Tappo
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 12
pezzi 6
Codice prodotto. 10470160
Marca: Corning™ 49804L
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Constructed of PYREX™ for durability. Erlenmeyer style, rugged tooled top finish and narrow mouth.
Use these flasks for a variety of applications. PYREX™ Narrow Neck Heavy-Duty Erlenmeyer Flasks are designed for longer life and increased user safety.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale chiusura Gomma
Capacità (sistema metrico) 4000 ml
Materiale Vetro borosilicato Pyrex™
Graduazioni
Altezza (sistema metrico) 360 mm
Include Tappo
Stile collo Narrow Mouth
N. per custodia 4/Cs.
N. per confezione 1/Pk.
Forma Conico
Superficie di scrittura
Graduated Yes
Sterilità Non-sterile
Diametro (sistema metrico) esterno 206 mm
Dimensione chiusura 10