Learn More
Corning™ PYREX™ Class A Volumetric Flasks with Glass Standard Taper Stopper
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11720269 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
:
3 L
Codice prodotto. 11720269
Marca: Corning™ 3450533
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
With glass pennyhead stopper
The strength of these flasks has been increased appreciably through machine-blown bodies to which are sealed heavy-tubing necks tooled for standard taper glass stoppers. The graduation line is sharp and permanent; large white block letters make the inscription easy to read. The 1 mL and 2 mL sizes are test tube shaped. Sizes 3L through 6L have pennyhead standard taper stoppers.
For stopper only, see Cat. Nos. 7650 and 7661.
Specifica
Materiale chiusura Vetro
Diametro (sistema imperiale) esterno 7.08 in.
Capacità (sistema metrico) 3000 mL
Materiale Borosilicate Glass
Altezza (sistema imperiale) 17.3 in.
Altezza (sistema metrico) 44 cm
Stile collo Long
N. per custodia 1/Cs.
N. per confezione 1/Pk.
Tolleranza ±1 mL
Graduated Yes
Classe A
Forma del fondo Flat
Tipo di chiusura Penny Stopper
Diametro (sistema metrico) esterno 18 cm
Dimensione chiusura 32