Learn More
Pyrex™ Funnel Repair Stopcocks with PTFE Key
Codice prodotto. 13491899
Click to view available options
Foro spina:
1.5 mm Key Bore
2.5 mm Key Bore
4 mm Key Bore
6 mm Key Bore
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Codice prodotto. 13491899
Marca: Pyrex SST706
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Contains one flared end for connection to the base of the funnel
  • Contains one flared end for connection to the base of the funnel and 100mm long stem with angled tip
  • Straight bore
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Funnel Repair
Foro spina 6 mm Key Bore
Diametro (sistema metrico) 18.8 mm
Materiale Glass
Include PTFE key