Learn More
Imbuto con disco in vetro sinterizzato Pyrex™
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
20 mL
20 ml
30 ml
Porosità:
2
3
4
Diametro (sistema metrico) disco:
20mm
20 mm
30 mm
Altezza (sistema metrico):
130 mm
130 mm
144 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 5
Description
Manufactured from Pyrex™ Borosilicate Glass. Pyrex™ Funnel with Sintered Glass Disc is used for the filtration of solutions. Resistant to most corrosive agents, and eliminates the need for filter paper
- Sintered disc manufactured from Pyrex™ borosilicate glass
- For the filtration of solutions: - No requirement for filter paper - Resistant to most corrosive reagents including ammonia and concentrated sulphuric acid
- Available in a choice of porosities
Specifications
Specifications
| Capacità (sistema metrico) | 30 ml |
| Diametro (sistema metrico) gambo | 8 mm |
| Materiale | Vetro borosilicato Pyrex™, Borosilicate Glass |
| Altezza (sistema metrico) | 144 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per la filtrazione di soluzioni |
| Diametro (sistema metrico) disco | 30 mm |
| Include | Disco in vetro sinterizzato |
| Lunghezza (sistema metrico) gambo | 82 mm |
| Porosità | 3 |
| Dimensione del poro | Da 1 a 16 μm |
| Show More |