Learn More
Imbuto con disco in vetro sinterizzato Pyrex™
Codice prodotto. 15507720
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
20 mL
20 ml
30 ml
Porosità:
2
3
4
Diametro (sistema metrico) disco:
20mm
20 mm
30 mm
Altezza (sistema metrico):
130 mm
130 mm
144 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 5
Codice prodotto. 15507720
Marca: Pyrex 3730/04
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In vetro borosilicato Pyrex™. L'imbuto Pyrex™ con disco in vetro sinterizzato è indicato per la filtrazione di soluzioni. Resistente alla maggior parte degli agenti corrosivi, non richiede carta filtrante.
Manufactured from Pyrex™ Borosilicate Glass. Pyrex™ Funnel with Sintered Glass Disc is used for the filtration of solutions. Resistant to most corrosive agents, and eliminates the need for filter paper
  • Sintered disc manufactured from Pyrex™ borosilicate glass
  • For the filtration of solutions: - No requirement for filter paper - Resistant to most corrosive reagents including ammonia and concentrated sulphuric acid
  • Available in a choice of porosities
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 20 mL
Diametro (sistema metrico) gambo 8mm
Materiale Borosilicate Glass
Altezza (sistema metrico) 130 mm
Da utilizzare con (applicazione) For filtration of solutions
Diametro (sistema metrico) disco 20mm
Include Sintered glass disc
Lunghezza (sistema metrico) gambo 75mm
Porosità 2
Dimensione del poro 40 to 100μm
Product Type Filter Funnel