Learn More
Imbuto con disco in vetro sinterizzato Pyrex™
Codice prodotto. p-8002586
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
20 mL
20 ml
30 ml
Porosità:
2
3
4
Diametro (sistema metrico) disco:
20mm
20 mm
30 mm
Altezza (sistema metrico):
130 mm
130 mm
144 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 5
Codice prodotto. 12613212
Marca: Pyrex 3730/06
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In vetro borosilicato Pyrex™. L'imbuto Pyrex™ con disco in vetro sinterizzato è indicato per la filtrazione di soluzioni. Resistente alla maggior parte degli agenti corrosivi, non richiede carta filtrante.
Manufactured from Pyrex™ Borosilicate Glass. Pyrex™ Funnel with Sintered Glass Disc is used for the filtration of solutions. Resistant to most corrosive agents, and eliminates the need for filter paper
  • Sintered disc manufactured from Pyrex™ borosilicate glass
  • For the filtration of solutions: - No requirement for filter paper - Resistant to most corrosive reagents including ammonia and concentrated sulphuric acid
  • Available in a choice of porosities
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 20 ml
Diametro (sistema metrico) gambo 8 mm
Materiale Vetro borosilicato Pyrex™, Borosilicate Glass
Altezza (sistema metrico) 130 mm
Da utilizzare con (applicazione) Per la filtrazione di soluzioni
Diametro (sistema metrico) disco 20 mm
Include Disco in vetro sinterizzato
Lunghezza (sistema metrico) gambo 75 mm
Porosità 3
Dimensione del poro Da 16 a 40 μm
Product Type Imbuto filtrante