Learn More
Cilindro in vetro con tappo in polietilene Pyrex™
Codice prodotto. 15507710
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 ml
500 mL
1000 ml
2000 mL
Graduazioni:
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 ml
5 mL
10 ml
20 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 2
pezzi 5
Codice prodotto. 15507710
Marca: Pyrex 3211/16MP
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass and polyethylene for strength, stability and superior chemical resistance. Pyrex™ Borosilicate Glass Cylinder with Polyethylene Stopper is an excellent device for measuring and mixing liquids in a laboratory.
  • Borosilicate glass cylinder: white enamel graduations for optimal visibility
  • Hexagonal base: enhances stability
  • Interchangeable: polyethylene stopper
  • Class B
  • Complies with: ISO 4788
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di base Hexagonal
Scale Color White
Forma Round
Tipo Graduated Cylinder
Tolleranza ±10 ml
Materiale Vetro borosilicato Pyrex
Certificazione/Conformità BS 604, DIN 12680, ISO 4788
Classe Classe B
Capacità (sistema metrico) 1000 ml
Altezza (sistema metrico) 505 mm
Include Tappo
Bilancia Smalto bianco
Numero stopper 45/40
Stopper Material Polyethylene
Graduazioni 10 ml