Learn More
Cilindro in vetro con tappo in polietilene e base staccabile Pyrex™
Codice prodotto. 11393564
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
Graduazioni:
0.5 mL
1 ml
2 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Codice prodotto. 11393564
Marca: Pyrex 3215/06MP
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In polietilene e vetro borosilicato Pyrex™ per garantire robustezza, stabilità e maggiore resistenza chimica. Il cilindro in vetro borosilicato con tappo in polietilene e base staccabile Pyrex™ è eccellente per la misurazione e la miscelazione di liquidi in laboratorio.
Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass and polyethylene for strength, stability and superior chemical resistance. Pyrex™ Borosilicate Glass Cylinder with Polyethylene Stopper and Detachable Foot is an excellent device for measuring and mixing liquids in a laboratory.
  • Borosilicate glass cylinder: white enamel graduations for optimal visibility
  • Hexagonal detachable polyethylene foot: absorbs impact, reduces breakage and provides stability
  • Interchangeable: polyethylene stopper
  • Class B
  • Complies with: DIN 12680, BS 604, ISO 4788
  • Replacement parts: available separately
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di base Hexagonal
Scale Color White
Forma Round
Tipo Graduated Cylinder
Tolleranza ±0.5 ml
Materiale Vetro borosilicato Pyrex
Certificazione/Conformità BS 604, DIN 12680, ISO 4788
Classe Classe B
Capacità (sistema metrico) 25 ml
Altezza (sistema metrico) 175 mm
Include Tappo, piedino staccabile
Bilancia Smalto bianco
Numero stopper 14/23
Stopper Material Polietilene
Graduazioni 0.5 mL