Learn More
Cilindro in vetro con scala graduata bianca Pyrex™
Codice prodotto. 10203640
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduazioni:
0.1 mL
0.2 ml
0.5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 2
Codice prodotto. 10203640
Marca: Pyrex 3200/14MP
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Realizzati in base a tolleranze di classe B. I cilindri in vetro Pyrex con graduazioni in bianco hanno una robusta base esagonale.
  • Complies with ISO 4788
  • Manufactured to Class B tolerances
  • Robust hexagonal foot
  • White enamel graduations which remain visible when using dark colored solutions
  • Manufactured from chemically resistant borosilicate glass
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di base Hexagonal
Scale Color White
Forma Round
Tipo Graduated Cylinder
Tolleranza ±5 ml
Materiale Vetro borosilicato
Certificazione/Conformità BS 604, DIN 12680, ISO 4788
Classe Classe B
Capacità (sistema metrico) 500 ml
Altezza (sistema metrico) 365 mm
Bilancia Smalto bianco
Graduazioni 5 ml