Learn More
Cilindro in vetro con scala graduata bianca Pyrex™
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduazioni:
0.1 mL
0.2 ml
0.5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 2
Descrizione
- Complies with ISO 4788
- Manufactured to Class B tolerances
- Robust hexagonal foot
- White enamel graduations which remain visible when using dark colored solutions
- Manufactured from chemically resistant borosilicate glass
Specifica
Specifica
| Tipo di base | Hexagonal |
| Scale Color | White |
| Forma | Round |
| Tipo | Graduated Cylinder |
| Tolleranza | ±1 ml |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Certificazione/Conformità | BS 604, DIN 12680, ISO 4788 |
| Classe | Classe B |
| Capacità (sistema metrico) | 100 ml |
| Altezza (sistema metrico) | 260 mm |
| Vedi altri risultati |