Learn More
PYREX™ Borosilicate Glass Graduated Cylinders
Codice prodotto. 10043927
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 ml
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 ml
Graduazioni:
1 ml
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 2
pezzi 5
Codice prodotto. 10043927
Marca: Pyrex 3280250
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Con graduazioni stampate in smalto blu per una migliore visibilità. I cilindri alti in vetro borosilicato Pyrex™ sono caratterizzati da una resistenza chimica superiore.
Printed with blue enamel graduations for enhanced visibility. Pyrex™ Borosilicate Glass Cylinders in Tall Form provide superior chemical resistance.
  • Hexagonal base delivers stability
  • Heavy duty construction increases mechanical strength and reduces breakage (lowering cost and improving user safety)
  • Heavily beaded rim and spout allow clean and easy dispensing
  • Class B
  • Complies with ISO 4788
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di base Hexagonal
Scale Color Blue
Forma Round
Tipo Graduated Cylinder
Tolleranza ±2 mL
Materiale Borosilicate Glass
Certificazione/Conformità BS 604, DIN 12680, ISO 4788
Classe B
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Altezza (sistema metrico) 335 mm
Bilancia Blue enamel
Graduazioni 2 mL